Y0002108
Nilotinib impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-Amino-4-methylbenzoic acid, 3-Amino-p-toluic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nilotinib
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
164-168 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1N)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)