Documenti fondamentali
SU860079
Supelco
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
blue polypropylene cap, red PTFE/silicone/red PTFE septum, septum diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
blue polypropylene cap
red PTFE/silicone/red PTFE septum
Durezza
45 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E.
9 mm
Diam. setto × spessore
9 mm × 1.0 mm
Raccordi
thread for 9 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)