Documenti fondamentali
854973
Supelco
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
blue cap, PTFE/red rubber septum, thickness 1.0 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
PTFE/red rubber septum
blue cap
Durezza
60 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Spessore
1.0 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)