Documenti fondamentali
SU860044
Supelco
Flaconcini per autocampionatore TopSert TPX®
Snap ring vials, clear PMP, with integrated 0.2 mL glass insert
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
clear TPX® polymethylpentene (with integrated 0.2 mL glass insert)
clear glass insert (15 mm tip)
Caratteristiche
TopSert
Confezionamento
pkg of 100 ea
Disponibilità
not available in USA
D.E.
11.6 mm
diam. × alt.
11.6 mm × 32 mm
Volume
0.2 mL
Raccordi
thread for 11 mm
Compatibilità
for use with 11 mm snap top seal
Note legali
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)