Documenti fondamentali
SU860035
Supelco
Vials, crimp top, 1.5 mL
clear glass (with marking spot), volume 1.5 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiali
clear glass (with marking spot)
Caratteristiche
Large opening (6.0 mm)
Confezionamento
pkg of 100 ea
Disponibilità
not available in USA
D.E.
12 mm
diam. × alt.
12 mm × 32 mm
Volume
1.5 mL
Raccordi
thread for 11 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)