Documenti fondamentali
SU860019
Supelco
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
Sinonimo/i:
9mm Threaded Vial Cap With Liner
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
blue polypropylene cap (with 6 mm center hole)
Raccordi
thread for 9 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)