SAAR6335000
Universal indicator solution
uniLAB™
About This Item
Codice UNSPSC:
41116100
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Universal indicator solution,
Nome Commerciale
uniLAB™
Confezionamento
pkg of 100 mL (SAAR6335000JT)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
For laboratory use only
Note legali
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)