Documenti fondamentali
SAAR4943000
Pentano
uniLAB
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.15
Beilstein:
969132
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
Densità del vapore
2.48 (vs air)
Nome Commerciale
uniLAB
Temp. autoaccensione
500 °F
Limite di esplosione
~8.3 %
Confezionamento
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR4943000LC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.358 (lit.)
P. ebollizione
35-36 °C (lit.)
Punto di fusione
−130 °C (lit.)
Densità
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Chemically pure
For laboratory use only
Note legali
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)