Key Documents
SAAR4164600
Methylene blue
redox indicator
Sinonimo/i:
Methylene Blue hydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18ClN3S · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.85 (anhydrous basis)
Beilstein:
3599847
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116100
product name
Blu di metilene,
Confezionamento
pkg of 100 g (SAAR4164600DC)
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR4164600CB)
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR4164600EM)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
For laboratory use only
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)