Key Documents
SAAR3063820
Perossido di idrogeno
univAR, 30%
Sinonimo/i:
Hydrogen peroxide solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
34.01
Beilstein:
3587191
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352304
Tensione di vapore
23.3 mmHg ( 30 °C)
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR3063820LP)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)