Documenti fondamentali
SAAR2675990
D--(+)-Glucosio
univAR
Sinonimo/i:
Destrosio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.17
Beilstein:
5250278
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR2675990EM)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)