Documenti fondamentali
SAAR2340800
Iron(III) sulfate hydrate
uniLAB
Sinonimo/i:
Ferric sulfate hydrate
About This Item
Formula condensata:
Fe2(SO4)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.88 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Nome Commerciale
uniLAB
Confezionamento
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR2340800EM)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Fe.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Applicazioni
Chemically pure
For laboratory use only
Note legali
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)