Documenti fondamentali
SAAR191235
Argento nitrato
0.1 N (0.1 mol/L)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
AgNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Confezionamento
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR191235LC)
Concentrazione
0.1 N (0.1 mol/L)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
For laboratory use only
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)