PHL89669
Ganoderic acid B
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(3β,7β,25R)-3,7-Dihydroxy-11,15,23-trioxolanost-8-en-26-oic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
InChI
1S/C30H44O7/c1-15(10-17(31)11-16(2)26(36)37)18-12-23(35)30(7)25-19(32)13-21-27(3,4)22(34)8-9-28(21,5)24(25)20(33)14-29(18,30)6/h15-16,18-19,21-22,32,34H,8-14H2,1-7H3,(H,36,37)/t15-,16-,18-,19+,21+,22+,28+,29-,30+/m1/s1
LWPLEHFGBRFRKI-NBCWKOIPSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)