Documenti fondamentali
PHL89657
Epiprogoitrin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(S)-2-Hydroxy 3-butenylglucosinolate potassium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H18KNO10S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
427.49
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=C[C@H](O)C=C)S[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
CHUCQSSIHCDAIE-ZQVFBYEASA-M
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)