Documenti fondamentali
PHL89688
Gluconapin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3-Butenylglucosinolate potassium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H18KNO9S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
411.49
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CCC=C)SC1OC(C(C(C1O)O)O)CO
InChI
KXWMXSMBPLEQID-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)