Documenti fondamentali
PHL89567
α-Asarone
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
trans-1,2,4-Trimethoxy-5-(1-propenyl)benzene, trans-1-Propenyl-2,4,5-trimethoxybenzene, trans-Asarone, Isoasaron
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)3C6H2CH=CHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.25
Beilstein:
1910606
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
crystals
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
P. ebollizione
296 °C (lit.)
Punto di fusione
57-61 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(OC)c(\C=C\C)cc1OC
InChI
1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)13-2/h5-8H,1-4H3/b6-5+
RKFAZBXYICVSKP-AATRIKPKSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)