Documenti fondamentali
W358304
Sigma-Aldrich
3-Octyl acetate
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
1-ethyl hexyl acetate, N-amyl ethyl carbinyl acetate, Octan-3-yl acetate
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2CH(C2H5)(CH2)4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.26
Numero FEMA:
3583
Numero CE:
N° CoE:
2347
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.254
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.415 (lit.)
P. eboll.
99 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fatty; green; minty; citrus; herbaceous; waxy
Stringa SMILE
CCCCCC(CC)OC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-8-10(5-2)12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
STZUZYMKSMSTOU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)