PHL89506
Delphinidin 3-galactoside chloride
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Delphinidin 3-O-β-D-galactoside chloride, Delphinidin 3-O-β-D-galactopyranoside, Delphinidin 3-galactoside chloride, Empetrin chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1=CC(O)=C(C=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=[O+]4)C4=C1.[Cl-]
InChI
1S/C21H20O12.ClH/c22-6-15-17(28)18(29)19(30)21(33-15)32-14-5-9-10(24)3-8(23)4-13(9)31-20(14)7-1-11(25)16(27)12(26)2-7;/h1-5,15,17-19,21-22,28-30H,6H2,(H4-,23,24,25,26,27);1H/t15-,17+,18+,19-,21-;/m1./s1
ZJWIIMLSNZOCBP-KGDMUXNNSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)