Documenti fondamentali
PHL89235
Kaempferol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Robigenin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.24
Beilstein:
304401
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Applicazioni
Chromogenic reagent for antimony in the low ppm range and for gallium and indium in the sub-ppm range.
Azioni biochim/fisiol
Potent inhibitor of osteoclastic bone resorption. The effect is believed to be attributable to both the antioxidant and estrogenic activities of kaempferol.
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: allium cinnamomum crataegus echinacea eucalyptus ginkgo glycyrrhiza hypericum lycium pimpinella primula sambucus
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL89235-20MG