Documenti fondamentali
PHL89184
Desmethoxyyangonin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(E)-4-Methoxy-6-(2-phenylethenyl)-2H-pyran-2-one, 5,6-Dehydrokavain, Demethoxyyangonin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.24
Beilstein:
181238
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC1=CC(=O)OC(\C=C\c2ccccc2)=C1
InChI
1S/C14H12O3/c1-16-13-9-12(17-14(15)10-13)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3/b8-7+
DKKJNZYHGRUXBS-BQYQJAHWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: kava
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL89184-10MG