Documenti fondamentali
PHL86199
Piperlonguminine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
N-Isobutylpiperamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H19NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N(CC(C)C)C(=O)\C=C\C=C\c1cc2c(cc1)OCO2
InChI
WHAAPCGHVWVUEX-GGWOSOGESA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)