89013
Myricetin
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
3,3′,4′,5,5′,7-Hexahydroxyflavone, Cannabiscetin, Myricetol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
expiry date on the label
limited shelf life
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,16-20,22H
IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)