Documenti fondamentali
PHL86057
Dehydrocafestol
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H26O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.42
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
OCC1=C[C@]23C[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@@](CCC4=C5C=CO4)(C)[C@]5([H])CC3
InChI
1S/C20H26O2/c1-19-7-5-17-15(6-9-22-17)16(19)4-8-20-10-13(2-3-18(19)20)14(11-20)12-21/h6,9,11,13,16,18,21H,2-5,7-8,10,12H2,1H3/t13-,16-,18+,19-,20+/m1/s1
JNDHLTWPNCPVFH-NLMIBYRWSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)