Key Documents
PHL85731
Darutoside
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(2R,4aS,4bR,7S,10aS)-7-[(1R)-1,2-Dihydroxyethyl]-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodecahydro-1,1,4a,7-tetramethyl-2-phenanthrenyl-β-D-glucopyranoside, Darutigenol 3-β-D-glucoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H44O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
484.62
Beilstein:
6542518
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@@H]2CC[C@]3(C)[C@@](CCC4=C[C@]([C@@H](O)CO)(C)CC[C@]43[H])([H])C2(C)C
InChI
1S/C26H44O8/c1-13-9-17-14(2)18(33-24-23(32)22(31)21(30)19(11-27)34-24)6-8-26(17,4)16-5-7-25(3,10-15(13)16)20(29)12-28/h10,13-14,16-24,27-32H,5-9,11-12H2,1-4H3/t13?,14?,16-,17+,18?,19-,20+,21-,22+,23-,24?,25+,26-/m1/s1
OJRJAOXVGPMJAP-XOQGPCJVSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)