PHL84254
Rhodiosin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,4′,5,7,8-Pentahydroxyflavone 7-glucosylrhamnoside, Herbacetin 7-glucosylrhamnoside
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥85.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@H]([C@@H](O[C@H]([C@@H]2O)C)Oc3c(c4[o]c(c([c](c4c(c3)O)=O)O)c5ccc(cc5)O)O)O
InChI
1S/C27H30O16/c1-8-15(31)25(43-26-21(37)19(35)16(32)13(7-28)41-26)22(38)27(39-8)40-12-6-11(30)14-18(34)20(36)23(42-24(14)17(12)33)9-2-4-10(29)5-3-9/h2-6,8,13,15-16,19,21-22,25-33,35-38H,7H2,1H3/t8-,13+,15-,16+,19-,21+,22+,25+,26-,27-/m0/s1
WXBBQBYCUTXTJQ-ULMXTSOFSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL84254-10MG | 4061842194605 |