Key Documents
PHL84247
Oroxylin A 7-glucuronide
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Oroxylin A 7-O-β-D-glucuronide, 5,7-Dihydroxy-6-methoxyflavone 7-glucuronide, 6-Methoxybaicalein 7-glucuronide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H20O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
460.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
InChI
1S/C22H20O11/c1-30-19-13(32-22-18(27)16(25)17(26)20(33-22)21(28)29)8-12-14(15(19)24)10(23)7-11(31-12)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,16-18,20,22,24-27H,1H3,(H,28,29)/t16-,17-,18+,20-,22+/m0/s1
QXIPXNZUEQYPLZ-QSUZLTIMSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)