PHL84196
Carboxyatractyloside
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Dipotassium carboxyatractyloside, Gummiferin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C31H46O19S2/c1-14(2)9-21(32)48-24-23(50-52(42,43)44)22(49-51(39,40)41)18(13-45-38)47-26(24)46-17-11-29(4)19-6-5-16-10-30(19,25(33)15(16)3)8-7-20(29)31(12-17,27(34)35)28(36)37/h14,16-20,22-26,33,38H,3,5-13H2,1-2,4H3,(H,34,35)(H,36,37)(H,39,40,41)(H,42,43,44)/t16-,17-,18+,19-,20-,22+,23+,24-,25+,26+,29-,30-/m1/s1
CYBVQIBJEFQVPD-GWDNDVLHSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?