Documenti fondamentali
PHL84141
Cimicifugic acid F
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(2R,3S)-2-Hydroxy-3-[[(2E)-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-2-[(4-hydroxyphenyl)methyl]butanedioic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H20O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.38
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O([C@@H]([C@](O)(Cc2ccc(cc2)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1cc(c(cc1)OC)O
InChI
1S/C21H20O10/c1-30-16-8-4-12(10-15(16)23)5-9-17(24)31-18(19(25)26)21(29,20(27)28)11-13-2-6-14(22)7-3-13/h2-10,18,22-23,29H,11H2,1H3,(H,25,26)(H,27,28)/b9-5+/t18-,21-/m1/s1
WBGMKAAMRFEBHK-PZTMCFHLSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)