PHL83962
Calvatic acid
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4-(2-Cyano-1-oxidodiazenyl)benzoic acid, Alvatic acid, Calvatinic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
InChI
1S/C8H5N3O3/c9-5-10-11(14)7-3-1-6(2-4-7)8(12)13/h1-4H,(H,12,13)
LDRFVNKBORCKQS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)