Documenti fondamentali
PHL83940
Condurango glycoside E2
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C60H88O21
Numero CAS:
Peso molecolare:
1145.33
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@@](O[C@H]2[C@H](OC)C[C@@](O[C@@H]3[C@@H](C)O[C@@](O[C@H]4[C@@H](OC)C[C@@](O[C@@H]5CC6=CC[C@]([C@](CC[C@@H]7C(C)=O)(O)[C@]7(C)[C@H](C(O/C=C/C8=CC=CC=C8)=O)[C@H]9OC(C)=O)(O)C9[C@@]6(C)CC5)([H])O[C@@H]4C)([H])C[C@@H]3OC)([H])O[C@@H]2C)([H])O[C@H](C
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)