Documenti fondamentali
PHL83912
Swertisin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4′,5-Dihydroxy 7-methoxyflavone 6-C-glucoside, 7-O-Methylapigenin 6-C-glucoside, Flavocommelitin, Genkwanin 6-C-glucoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H22O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.40
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O1C(C(C(C(C1c2c(c3c(cc2OC)OC(=CC3=O)c4ccc(cc4)O)O)O)O)O)CO
InChI
1S/C22H22O10/c1-30-13-7-14-16(11(25)6-12(31-14)9-2-4-10(24)5-3-9)19(27)17(13)22-21(29)20(28)18(26)15(8-23)32-22/h2-7,15,18,20-24,26-29H,8H2,1H3
ABRULANJVVJLFI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL83912-10MG