PHL83871
Lucidin 3-primeveroside
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Ophiohayatone B
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@@H]5OC[C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)O)O)O)Oc2cc3c(c(c2CO)O)C(=O)c4c(cccc4)C3=O
InChI
1S/C26H28O14/c27-6-12-14(5-11-16(19(12)31)18(30)10-4-2-1-3-9(10)17(11)29)39-26-24(36)22(34)21(33)15(40-26)8-38-25-23(35)20(32)13(28)7-37-25/h1-5,13,15,20-28,31-36H,6-8H2/t13-,15-,20+,21-,22+,23-,24-,25+,26-/m1/s1
NVKNRXOMCYTFJF-WFLOGZPDSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)