Documenti fondamentali
PHL83519
Koenimbine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,11-Dihydro-8-methoxy-3,3,5-trimethylpyrano[3,2-a]carbazole, 8-Methoxy-3,3,5-trimethyl-3,11-dihydro-chromeno[5,6-b]indole, Kenimbine, Koenimbin, NSC 127152
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H19NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.36
Beilstein:
1221655
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
crystals
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
CC1(C)C=CC2=C(C(C)=CC3=C2NC4=C3C=C(OC)C=C4)O1
InChI
1S/C19H19NO2/c1-11-9-15-14-10-12(21-4)5-6-16(14)20-17(15)13-7-8-19(2,3)22-18(11)13/h5-10,20H,1-4H3
OSERHKINMDLESD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)