Documenti fondamentali
PHL83486
Castalagin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(33β)-Vescalagin, NSC 297535
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H26O26
Numero CAS:
Peso molecolare:
934.63
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1C2=C(C(OC[C@@]3([H])O4)=O)C=C(O)C(O)=C2O)O[C@@]3([H])[C@H](O5)[C@@]([C@H]6O)([H])OC(C7=C6C(O)=C(O)C(O)=C7C8=C(O)C(O)=C(O)C(C9=C(O)C(O)=C(O)C=C9C4=O)=C8C5=O)=O
InChI
1S/C41H26O26/c42-8-1-5-12(24(48)21(8)45)13-6(2-9(43)22(46)25(13)49)39(60)65-34-11(4-63-37(5)58)64-38(59)7-3-10(44)23(47)26(50)14(7)15-18-16(28(52)32(56)27(15)51)17-19-20(30(54)33(57)29(17)53)31(55)35(66-41(19)62)36(34)67-40(18)61/h1-3,11,31,34-36,42-57H,4H2
UDYKDZHZAKSYCO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)