Documenti fondamentali
PHL83305
Poliumoside
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H46O19
Numero CAS:
Peso molecolare:
770.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1C(C(C(C(C1C)O)O)O)OC2C(C(OC(C2OC(=O)\C=C\c5cc(c(cc5)O)O)COC4OC(C(C(C4O)O)O)C)OCCc3cc(c(cc3)O)O)O
InChI
1S/C35H46O19/c1-14-24(41)26(43)28(45)33(50-14)49-13-22-31(53-23(40)8-5-16-3-6-18(36)20(38)11-16)32(54-35-29(46)27(44)25(42)15(2)51-35)30(47)34(52-22)48-10-9-17-4-7-19(37)21(39)12-17/h3-8,11-12,14-15,22,24-39,41-47H,9-10,13H2,1-2H3/b8-5+
YMWRMAOPKNYHMZ-VMPITWQZSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)