Documenti fondamentali
PHL89232
Isoverbascoside
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Isoacteoside, (E)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl 3-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-, 6-(3-(3,4-dihydroxyphenyl)-β-D-glucopyranoside, Isoverbascoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H36O15
Numero CAS:
Peso molecolare:
624.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
InChI
1S/C29H36O15/c1-3-40-28-29(39,15-6-8-17(31)19(33)11-15)26(44-27-25(38)24(37)22(35)13(2)42-27)23(36)20(43-28)12-41-21(34)9-5-14-4-7-16(30)18(32)10-14/h4-11,13,20,22-28,30-33,35-39H,3,12H2,1-2H3/b9-5+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26-,27-,28+,29+/m0/s1
BYCHRKNAQYPJPR-DAZOONRXSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)