Documenti fondamentali
PHL82559
Hexahydrocurcumin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(RS)-5-Hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-heptanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H26O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.43
Beilstein:
2486876
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
O=C(CC(O)CCC1=CC(OC)=C(O)C=C1)CCC2=CC(OC)=C(O)C=C2
InChI
1S/C21H26O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,16,22,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
RSAHICAPUYTWHW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
424.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
218 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)