PHL80551
ar-Turmerone
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(S)-ar-Turmerone, (S)-2-Methyl-6-(4-methylphenyl)-2-hepten-4-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H](CC(=O)\C=C(\C)C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C15H20O/c1-11(2)9-15(16)10-13(4)14-7-5-12(3)6-8-14/h5-9,13H,10H2,1-4H3/t13-/m0/s1
NAAJVHHFAXWBOK-ZDUSSCGKSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)