Documenti fondamentali
PHL80471
7-Hydroxyaristolochic acid I
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
7-Hydroxyaristolochic acid A, Aristolochic acid VIIa
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H11NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.27
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=CC=C2C(C=C([N+]([O-])=O)C3=C(C(O)=O)C=C(OCO4)C4=C32)=C1OC
InChI
1S/C17H11NO8/c1-24-15-8-4-10(18(22)23)13-9(17(20)21)5-12-16(26-6-25-12)14(13)7(8)2-3-11(15)19/h2-5,19H,6H2,1H3,(H,20,21)
UCLGCTLOEZZSLA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)