Documenti fondamentali
PHL80469
Hordenine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
2-(4-Hydroxyphenyl)-N,N-dimethylethylamine, 4-(2-Dimethylaminoethyl)phenol, N,N-Dimethyltyramine, p-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine, Anhaline, Cactine, Eremursin, Peyocactine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.23
Beilstein:
2207615
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
CN(C)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11(2)8-7-9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3
KUBCEEMXQZUPDQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)