O0250
(±)-Octopamine hydrochloride
≥95%, solid
Sinonimo/i:
α-(Aminomethyl)-4-hydroxybenzyl alcohol hydrochloride, (±)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-aminoethanol hydrochloride
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Colore
white to off-white
Punto di fusione
~170 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
Stringa SMILE
Cl[H].NCC(O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6;/h1-4,8,10-11H,5,9H2;1H
PUMZXCBVHLCWQG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Descrizione generale
Applicazioni
- for neurotransmitter assays
- to rupture the encased oocyte into the oviduct
- to specifically induce dramatic assembly of reflectin
- to identify central octopamine receptor-expressing neurons (OARNs) involved in aggression in Drosophila
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1