G005258
HPLC Analysis of Octopamine Enantiomers on LARIHC™ CF6-P
application for HPLC
About This Item
Prodotti consigliati
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: LARIHC CF6-P, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (AZYP Part No.L1001, available from Supelco/Sigma-Aldrich as a custom item.)
mobile phase: [A] methanol: [B] acetonitrile: [C] acetic acid: [D] triethylamine, (70:30:0.3.0.2, A:B:C:D)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 20 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: Octopamine, 0.3 mg/mL in ethanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Descrizione generale
Note legali
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)