Documenti fondamentali
PHL80436
Enterodiol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(2R,3R)-rel-2,3-Bis[(3-hydroxyphenyl)methyl]-1,4-butanediol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H22O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.36
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=CC(C[C@@H](CO)[C@H](CO)CC2=CC=CC(O)=C2)=CC=C1
InChI
1S/C18H22O4/c19-11-15(7-13-3-1-5-17(21)9-13)16(12-20)8-14-4-2-6-18(22)10-14/h1-6,9-10,15-16,19-22H,7-8,11-12H2/t15-,16-/m1/s1
DWONJCNDULPHLV-HZPDHXFCSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL80436-10MG