PHL80012
Biochanin A
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4′-Methylgenistein, 5,7-Dihydroxy-4′-methoxyisoflavone, Genistein 4′-methyl ether, Olmelin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
210-213 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)12-8-21-14-7-10(17)6-13(18)15(14)16(12)19/h2-8,17-18H,1H3
WUADCCWRTIWANL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL80012-25MG |