Documenti fondamentali
G005750
HPLC Analysis of CYP3A Inhibitors on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium formate in 50:50 (v/v) water:acetonitrile
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), m/z 100-600
injection: 1 μL
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
clinical
Risultati analitici
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express RP Amide for the analysis of CYP3A Inhibitors.
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Ketoconazole
    Mevinolin from Aspergillus sp.
Colonna analitica
Componente della fase mobile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)