Key Documents
G005685
HPLC Analysis of Carotenoids by Normal Phase Chromatography on Ascentis® Si
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Si, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581512-U)
mobile phase: [A] hexane; [B] ethyl acetate; [C] isopropanol; (85:10:5, A:B:C)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 450 nm
injection: 10 μL
sample: 50-100 μg/mL hexane
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Risultati analitici
Ascentis silica is used in the analysis of naturally occurring carotenoid pigments in the form of alcohols, xanthophyll and astaxanthin.
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Astaxanthin
    Xanthophyll
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Componente della fase mobile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)