Documenti fondamentali
G005684
HPLC Analysis of Caffeine Metabolites and Analogs on Discovery® C18
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Discovery C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504955)
mobile phase: [A] 1% acetic acid in water; [B] methanol; (92:8, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    7-Methylxanthine
    1-Methyluric acid
    1-Methylxanthine
    3-Methylxanthine
    1,3-Dimethyluric acid
    Theophylline
    1,7-Dimethylxanthine
    Theobromine
    Vedi tutto (8)
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)