Documenti fondamentali
G005678
HPLC Analysis of Beverage Additives in Diet Cola on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53918-U)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.7 with acetic acid; [B] acetonitrile; (92:8, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 1 μL
sample: 500 - 1000 μg/mL in 95:5, buffer: acetonitrile
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
food and beverages
Risultati analitici
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express RP-Amide for the efficient separation of common drink additives used in diet cola.
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Caffeine
    Benzoic acid
    Asp-Phe methyl ester
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)