G005413
HPLC Analysis of Testosterone and 1-Testosterone on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
Prodotti consigliati
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53827-U)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; (20:80, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 240 nm
injection: 5 μL
sample: 50 μg/mL in 10:90 water:methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
clinical
Note legali
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)